3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502351-1G PC502351-250MG PC502351-5G
APOSPC502351-1GEA 1220 EUR
APOSPC502351-1G APOSPC502351-250MG APOSPC502351-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₃Br₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756732
Núm. CAS: 1260903-09-0