3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502373-1G PC502373-250MG
APOSPC502373-1GEA 1760 EUR
APOSPC502373-1G APOSPC502373-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈FIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30830103
Núm. CAS: 2090747-09-2