Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502386-1G PC502386-250MG PC502386-5G
APOSPC502386-1GEA 522 EUR
APOSPC502386-1G APOSPC502386-250MG APOSPC502386-5G
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11500619
Núm. CAS: 195532-60-6