3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502390-1G PC502390-250MG
APOSPC502390-1GEA 521 EUR
APOSPC502390-1G APOSPC502390-250MG
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆FNO₅
MW: 215,135 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12173014
Núm. CAS: 577-39-9