4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502404-1G PC502404-250MG
APOSPC502404-1GEA 226 EUR
APOSPC502404-1G APOSPC502404-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185554
Núm. CAS: 205533-31-9