3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502415-1G PC502415-250MG PC502415-5G
APOSPC502415-1GEA 493 EUR
APOSPC502415-1G APOSPC502415-250MG APOSPC502415-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756730
Núm. CAS: 1260825-79-3