3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502416-1G PC502416-250MG PC502416-5G
APOSPC502416-1GEA 470 EUR
APOSPC502416-1G APOSPC502416-250MG APOSPC502416-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
MW: 238,989 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756731
Núm. CAS: 1260903-08-9