3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502418-1G PC502418-5G
APOSPC502418-1GEA 231 EUR
APOSPC502418-1G APOSPC502418-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30830100
Núm. CAS: 1296310-72-9