3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502421-1G PC502421-5G
APOSPC502421-1GEA 654 EUR
APOSPC502421-1G APOSPC502421-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 225,994 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22627830
Núm. CAS: 1269440-68-7