2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502424-1G PC502424-250MG PC502424-5G
APOSPC502424-1GEA 575 EUR
APOSPC502424-1G APOSPC502424-250MG APOSPC502424-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29481964
Núm. CAS: 1698500-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III