3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502426-1G PC502426-250MG
APOSPC502426-1GEA 1090 EUR
APOSPC502426-1G APOSPC502426-250MG
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
3,6-Difluoro-2-iodoaniline
Formula: C₆H₄F₂IN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28789179
Núm. CAS: 1582732-86-2