2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502428-1G PC502428-250MG
APOSPC502428-1GEA 623 EUR
APOSPC502428-1G APOSPC502428-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₃
MW: 242.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561151
Núm. CAS: 1309597-49-6