2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC502434-1G PC502434-25G PC502434-5G
APOSPC502434-1GEA 45.1 EUR
APOSPC502434-1G APOSPC502434-25G APOSPC502434-5G
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrClF₃O
MW: 287.461 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062425
Núm. CAS: 886502-80-3