3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC502437-10G PC502437-1G PC502437-5G
APOSPC502437-10GEA 0 EUR
APOSPC502437-10G APOSPC502437-1G APOSPC502437-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13623651
Núm. CAS: 1096884-89-7