3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502440-1G PC502440-250MG
APOSPC502440-1GEA 609 EUR
APOSPC502440-1G APOSPC502440-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23132693
Núm. CAS: 1374772-55-0