1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502442-1G PC502442-250MG
APOSPC502442-1GEA 98.6 EUR
APOSPC502442-1G APOSPC502442-250MG
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene
Formula: C₆Br₃F₃
MW: 368,771 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192722
Núm. CAS: 2368-49-2