1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502465-1G PC502465-5G PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA 219 EUR
APOSPC502465-1G APOSPC502465-5G APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₄O
MW: 258,996 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22551456
Núm. CAS: 1129541-09-8