3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502471-1G PC502471-250MG PC502471-5G
APOSPC502471-1GEA 58 EUR
APOSPC502471-1G APOSPC502471-250MG APOSPC502471-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561159
Núm. CAS: 2244085-97-8