3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 371 EUR
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30184382
Núm. CAS: 2168352-66-5