3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502477-1G PC502477-250MG PC502477-5G
APOSPC502477-1GEA 58 EUR
APOSPC502477-1G APOSPC502477-250MG APOSPC502477-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561160
Núm. CAS: 2244081-42-1