3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502480-1G PC502480-250MG PC502480-5G
APOSPC502480-1GEA 58 EUR
APOSPC502480-1G APOSPC502480-250MG APOSPC502480-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561161
Núm. CAS: 2244076-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III