2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502502-1G PC502502-250MG PC502502-5G
APOSPC502502-1GEA 435 EUR
APOSPC502502-1G APOSPC502502-250MG APOSPC502502-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561167
Núm. CAS: 2244079-72-7