4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50251-1G PC50251-250MG PC50251-5G
APOSPC50251-1GEA 81.2 EUR
APOSPC50251-1G APOSPC50251-250MG APOSPC50251-5G
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878200
Núm. CAS: 207989-04-6