2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502511-1G PC502511-250MG PC502511-5G
APOSPC502511-1GEA 30.6 EUR
APOSPC502511-1G APOSPC502511-250MG APOSPC502511-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561169
Núm. CAS: 2244082-19-5
UN: 1760
ADR: 8,III