2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC502513-1G
PC502513-250MG
PC502513-5G
APOSPC502513-1GEA
34.8
EUR
APOSPC502513-1G
APOSPC502513-250MG
APOSPC502513-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₈H₃F₅O₂ MW: 226,1 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28399110 Núm. CAS: 1799439-11-4 |