2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502516-1G PC502516-250MG PC502516-5G
APOSPC502516-1GEA 0 EUR
APOSPC502516-1G APOSPC502516-250MG APOSPC502516-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28791009
Núm. CAS: 1806305-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III