2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502518-1G PC502518-250MG PC502518-5G
APOSPC502518-1GEA 58 EUR
APOSPC502518-1G APOSPC502518-250MG APOSPC502518-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561153
Núm. CAS: 2244078-00-8
UN: 3265
ADR: 8 III