2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC502521-1G
PC502521-250MG
APOSPC502521-1GEA
567
EUR
APOSPC502521-1G
APOSPC502521-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₈H₃F₅O₂ MW: 226,1 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31561154 Núm. CAS: 2244086-99-3 |