3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC502585-5G
APOSPC502585-5GEA 184 EUR
APOSPC502585-5G
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
MW: 247,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782075
Núm. CAS: 916792-62-6