Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC502590-1G PC502590-5G
APOSPC502590-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502590-1G APOSPC502590-5G
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203758
Núm. CAS: 128272-26-4