2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC502596-1G
PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA
125
EUR
APOSPC502596-1G
APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ MW: 166,109 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08063904 Núm. CAS: 143306-27-8 |