4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC502598-25G PC502598-5G
APOSPC502598-25GEA 256 EUR
APOSPC502598-25G APOSPC502598-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861396
Núm. CAS: 20274-69-5