Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502607-1G PC502607-5G
APOSPC502607-1GEA 168 EUR
APOSPC502607-1G APOSPC502607-5G
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203770
Núm. CAS: 378231-19-7