Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502609-1G PC502609-5G PC502609-250MG
APOSPC502609-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502609-1G APOSPC502609-5G APOSPC502609-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203726
Núm. CAS: 26107-79-9