2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC502631-1G PC502631-5G
APOSPC502631-1GEA 102 EUR
APOSPC502631-1G APOSPC502631-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃IN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398159
Núm. CAS: 868166-20-5