4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC502640-5G
APOSPC502640-5GEA 72.5 EUR
APOSPC502640-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09881756
Núm. CAS: 954815-11-3