Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC502651-5G
APOSPC502651-5GEA 56.7 EUR
APOSPC502651-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264510
Núm. CAS: 126541-81-9