Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC502652-1G PC502652-5G
APOSPC502652-1GEA 21.9 EUR
APOSPC502652-1G APOSPC502652-5G
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637356
Núm. CAS: 22227-63-0