3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502653-10G PC502653-1G PC502653-5G PC502653-25G
APOSPC502653-10GEA 1020 EUR
APOSPC502653-10G APOSPC502653-1G APOSPC502653-5G APOSPC502653-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847795
Núm. CAS: 284047-98-9