1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502655-1G PC502655-250MG PC502655-5G
APOSPC502655-1GEA 296 EUR
APOSPC502655-1G APOSPC502655-250MG APOSPC502655-5G
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044988
Núm. CAS: 180146-67-2
UN: 3261
ADR: 8,III