Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC502657-1G PC502657-25G PC502657-5G
APOSPC502657-1GEA 118 EUR
APOSPC502657-1G APOSPC502657-25G APOSPC502657-5G
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698082
Núm. CAS: 900254-47-9