2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC502663-1G PC502663-5G
APOSPC502663-1GEA 168 EUR
APOSPC502663-1G APOSPC502663-5G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835205
Núm. CAS: 1003708-58-4