Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502673-1G PC502673-5G
APOSPC502673-1GEA 49.3 EUR
APOSPC502673-1G APOSPC502673-5G
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203787
Núm. CAS: 773874-05-8