Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC502675-1G PC502675-5G
APOSPC502675-1GEA 75.4 EUR
APOSPC502675-1G APOSPC502675-5G
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204128
Núm. CAS: 327056-75-7