2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502688-1G PC502688-5G PC502688-10G
APOSPC502688-1GEA 132 EUR
APOSPC502688-1G APOSPC502688-5G APOSPC502688-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22375105
Núm. CAS: 1253189-03-5