Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC502691-1G PC502691-5G
APOSPC502691-1GEA 61.3 EUR
APOSPC502691-1G APOSPC502691-5G
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999511
Núm. CAS: 1306763-53-0