5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502693-1G PC502693-5G
APOSPC502693-1GEA 125 EUR
APOSPC502693-1G APOSPC502693-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701031
Núm. CAS: 685126-86-7