5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502694-1G PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA 143 EUR
APOSPC502694-1G APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701032
Núm. CAS: 685126-87-8
UN: 3265
ADR: 8,II