3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
PC502696-1G PC502696-5G
APOSPC502696-1GEA 279 EUR
APOSPC502696-1G APOSPC502696-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333,928 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561242
Núm. CAS: 1011531-45-5