2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 202 EUR
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393799
Núm. CAS: 1261617-84-8